주요 문서
AMBH303C4E53
Ambeed, Inc.
2-Chloroisonicotinaldehyde hydrate(contain dehydrate aldehyde)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.57
MDL number:
Iupac Name
2-chloroisonicotinaldehyde hydrate
Inchi Code
1S/C6H4ClNO.H2O/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6;/h1-4H;1H2
InChI key
IUEHOWDJTNSQFB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1228957-10-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)