주요 문서
AMBH303C4DAA
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4',5'-dihydrospiro[piperidine-4,7'-thieno[2,3-c]pyran]-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
309.43
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4',5'-dihydrospiro[piperidine-4,7'-thieno[2,3-c]pyran]-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H23NO3S/c1-15(2,3)20-14(18)17-8-6-16(7-9-17)13-12(4-10-19-16)5-11-21-13/h5,11H,4,6-10H2,1-3H3
InChI key
IFDITPFMGGLVMB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1283095-48-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)