Iupac Name
phosphoric acid compound with 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine (2:1)
Inchi Code
1S/C5H9N3.2H3O4P/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;2*1-5(2,3)4/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*(H3,1,2,3,4)
InChI key
ZHIBQGJKHVBLJJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51-74-1.html
Synonym
2-(1H-Imidazol-4-yl)ethanamine bis(phosphate)
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.