주요 문서
AMBH303C4BC6
Ambeed, Inc.
(3-(Benzyloxy)phenyl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.74
MDL number:
Iupac Name
[3-(benzyloxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15NO.ClH/c15-10-13-7-4-8-14(9-13)16-11-12-5-2-1-3-6-12;/h1-9H,10-11,15H2;1H
InChI key
OOQQYQQLMPJNJB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/104566-41-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)