주요 문서
AMBH303C4B7A
Ambeed, Inc.
5-Cyano-2-methoxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.16
MDL number:
Iupac Name
5-cyano-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c1-13-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9(11)12/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI key
YZBRQGBGYGMYEO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84923-71-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)