주요 문서
AMBH303C4AD8
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.18
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-amino[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H8N4O2/c1-14-7(13)5-2-3-6-10-8(9)11-12(6)4-5/h2-4H,1H3,(H2,9,11)
InChI key
GSJSEKQHYSMYEF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1094107-41-1.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)