주요 문서
AMBH303C4A98
Ambeed, Inc.
4-Chloro-3-nitro-8-(trifluoromethyl)quinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
276.6
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-3-nitro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Inchi Code
1S/C10H4ClF3N2O2/c11-8-5-2-1-3-6(10(12,13)14)9(5)15-4-7(8)16(17)18/h1-4H
InChI key
CWGIRNOYXHBCRX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39487-89-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)