주요 문서
AMBH303C4A3A
Ambeed, Inc.
2-Chloro-N4-methylpyridine-3,4-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.6
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-N~4~-methyl-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H8ClN3/c1-9-4-2-3-10-6(7)5(4)8/h2-3H,8H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
PLOHMGUEAHHTKK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50432-67-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)