주요 문서
AMBH303C4A0C
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-6-fluoro-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrFN2/c6-3-1-2-4(7)9-5(3)8/h1-2H,(H2,8,9)
InChI key
XXBLSNSKEMYEQF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1232431-41-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)