주요 문서
AMBH303C4987
Ambeed, Inc.
1H-Pyrrolo[3,4-c]pyridin-3(2H)-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
134.14
MDL number:
Iupac Name
1,2-dihydro-3H-pyrrolo[3,4-c]pyridin-3-one
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c10-7-6-4-8-2-1-5(6)3-9-7/h1-2,4H,3H2,(H,9,10)
InChI key
ROSODFDWJFAKQI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40107-95-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)