주요 문서
AMBH303C496D
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-acetamido-5-chloro-2-hydroxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.67
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-acetamido-5-chloro-2-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C11H12ClNO4/c1-3-17-11(16)8-4-7(12)5-9(10(8)15)13-6(2)14/h4-5,15H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
HPOZRPLLDCOQPR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/139329-90-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)