주요 문서
AMBH303C484F
Ambeed, Inc.
3-Chloro-6-methoxypyrazin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.57
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-6-methoxy-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C5H6ClN3O/c1-10-3-2-8-4(6)5(7)9-3/h2H,1H3,(H2,7,9)
InChI key
NXASRWBWVZXWCY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13484-56-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)