주요 문서
AMBH303C4849
Ambeed, Inc.
2,3-Dihydroisoquinoline-1,4-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.16
MDL number:
Iupac Name
4-hydroxy-1(2H)-isoquinolinone
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c11-8-5-10-9(12)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,11H,(H,10,12)
InChI key
KOJRWXLHYKLCFJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31053-30-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)