주요 문서
AMBH303C4821
Ambeed, Inc.
1-(2-Aminothiazol-5-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.18
MDL number:
Iupac Name
1-(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C5H6N2OS/c1-3(8)4-2-7-5(6)9-4/h2H,1H3,(H2,6,7)
InChI key
XJKIEXPVXXFORX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53159-71-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)