주요 문서
AMBH303C47C1
Ambeed, Inc.
1-Methyl-5-nitro-1H-indazol-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.18
MDL number:
Iupac Name
1-methyl-5-nitro-1H-indazol-3-amine
Inchi Code
1S/C8H8N4O2/c1-11-7-3-2-5(12(13)14)4-6(7)8(9)10-11/h2-4H,1H3,(H2,9,10)
InChI key
WVCBDQKSMZLREY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73105-48-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)