주요 문서
AMBH303C47AE
Ambeed, Inc.
6-Methoxynicotinimidamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.63
MDL number:
Iupac Name
6-methoxy-3-pyridinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3O.ClH/c1-11-6-3-2-5(4-10-6)7(8)9;/h2-4H,1H3,(H3,8,9);1H
InChI key
ZADOHHNYDKHRML-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/201937-22-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)