주요 문서
AMBH303C471D
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromo-4-(difluoromethoxy)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
281.05
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-bromo-4-(difluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrF2O3/c1-14-8(13)5-2-3-7(6(10)4-5)15-9(11)12/h2-4,9H,1H3
InChI key
PIVLQGBDVHMHDD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/200956-56-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)