주요 문서
AMBH303C46B9
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-(isopropylsulfinyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.16
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-4-(isopropylsulfinyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H11BrOS/c1-7(2)12(11)9-5-3-8(10)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
KNOPNGNHCUFBRQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1129287-54-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)