주요 문서
AMBH303C4650
Ambeed, Inc.
2,5-Dibromothiazole-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
286.93
MDL number:
Iupac Name
2,5-dibromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C4HBr2NO2S/c5-2-1(3(8)9)7-4(6)10-2/h(H,8,9)
InChI key
BJOOXANOAMTJPK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/943735-44-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)