주요 문서
AMBH303C4625
Ambeed, Inc.
4-Azaspiro[2.5]octan-5-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
125.17
MDL number:
Iupac Name
4-azaspiro[2.5]octan-5-one
Inchi Code
1S/C7H11NO/c9-6-2-1-3-7(8-6)4-5-7/h1-5H2,(H,8,9)
InChI key
CPONDIRBUHQHSM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/546114-04-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/546114-04-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)