주요 문서
AMBH303C45CE
Ambeed, Inc.
1,3,5-Trichloro-2-fluorobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.44
MDL number:
Iupac Name
1,3,5-trichloro-2-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C6H2Cl3F/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H
InChI key
NCPNJBWUNXRYGW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36556-33-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)