주요 문서
AMBH303C45B9
Ambeed, Inc.
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.56
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H4ClN3/c1-9-5(6)4(2-7)3-8-9/h3H,1H3
InChI key
ALYKYQFBPPPPMI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/111493-52-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)