주요 문서
AMBH303C4528
Ambeed, Inc.
1-N-Boc-2-Methyl-Isothiourea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.27
MDL number:
Iupac Name
2-[({[imino(methylsulfanyl)methyl]amino}carbonyl)oxy]-2-methylpropane
Inchi Code
1S/C7H14N2O2S/c1-7(2,3)11-6(10)9-5(8)12-4/h1-4H3,(H2,8,9,10)
InChI key
QNNVPHNPWRBCKH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/173998-77-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)