주요 문서
AMBH303C44FC
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(((4-(4-amino-2-fluorophenoxy)-6-methoxyquinolin-7-yl)oxy)methyl)piperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
497.57
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-(((4-(4-amino-2-fluorophenoxy)-6-methoxyquinolin-7-yl)oxy)methyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C27H32FN3O5/c1-27(2,3)36-26(32)31-11-8-17(9-12-31)16-34-25-15-21-19(14-24(25)33-4)22(7-10-30-21)35-23-6-5-18(29)13-20(23)28/h5-7,10,13-15,17H,8-9,11-12,16,29H2,1-4H3
InChI key
HODLDQAFNUUMAJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/929252-65-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)