주요 문서
AMBH303C4461
Ambeed, Inc.
5-Iodopyrimidine-2,4-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.01
MDL number:
Iupac Name
5-iodopyrimidine-2,4-diamine
Inchi Code
1S/C4H5IN4/c5-2-1-8-4(7)9-3(2)6/h1H,(H4,6,7,8,9)
InChI key
RJQHTXXLHUXGRW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/157924-46-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)