주요 문서
AMBH303C4448
Ambeed, Inc.
4,4'-(Pyridine-2,5-diyl)dibenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
319.32
MDL number:
Iupac Name
4,4'-(pyridine-2,5-diyl)dibenzoic acid
Inchi Code
1S/C19H13NO4/c21-18(22)14-5-1-12(2-6-14)16-9-10-17(20-11-16)13-3-7-15(8-4-13)19(23)24/h1-11H,(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
UOAKBLHTDRACTP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1800425-09-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)