주요 문서
AMBH303C4404
Ambeed, Inc.
6-(4-Fluorophenyl)picolinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.2
MDL number:
Iupac Name
6-(4-fluorophenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H8FNO2/c13-9-6-4-8(5-7-9)10-2-1-3-11(14-10)12(15)16/h1-7H,(H,15,16)
InChI key
WEEVXEKXCIBZMB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/863704-60-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)