주요 문서
AMBH303C42FF
Ambeed, Inc.
4-Aminopyridazin-3(2H)-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
111.1
MDL number:
Iupac Name
4-amino-3(2H)-pyridazinone
Inchi Code
1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-7-4(3)8/h1-2H,(H2,5,6)(H,7,8)
InChI key
VROMXVIODDASTK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55271-46-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)