주요 문서
AMBH303C426E
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.06
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-1-methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-11-7-4-5(9)2-3-6(7)10-8(11)12/h2-4H,1H3,(H,10,12)
InChI key
WQXHBMNNVRGWHF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/305790-48-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)