주요 문서
AMBH2D702D44
Ambeed, Inc.
4-Methylnicotinic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.6
MDL number:
Iupac Name
4-methylnicotinic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7NO2.ClH/c1-5-2-3-8-4-6(5)7(9)10;/h2-4H,1H3,(H,9,10);1H
InChI key
QNKFCIXWPNMUAH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/94015-05-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)