주요 문서
AMBH2D702D15
Ambeed, Inc.
Methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.15
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-5-3-8-4-6(5)7(9)10-2/h3-4,8H,1-2H3
InChI key
CXMYWJRJTQUXQD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40318-15-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)