주요 문서
AMBH2D702880
Ambeed, Inc.
4-Fluoroindolin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.14
MDL number:
Iupac Name
4-fluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C8H6FNO/c9-6-2-1-3-7-5(6)4-8(11)10-7/h1-4,10-11H
InChI key
SHIXDMKYVDHOFC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/138343-94-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)