주요 문서
AMBH2D702859
Ambeed, Inc.
(4-Ethoxyphenyl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.19
MDL number:
Iupac Name
(4-ethoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H12O2/c1-2-11-9-5-3-8(7-10)4-6-9/h3-6,10H,2,7H2,1H3
InChI key
UKFLLQIRBABMKF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6214-44-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)