주요 문서
AMBH2D702841
Ambeed, Inc.
4-Cyanobenzenesulphonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.2
MDL number:
Iupac Name
4-cyanobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H6N2O2S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-4H,(H2,9,10,11)
InChI key
UZECCNDOASGYNH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3119-02-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)