주요 문서
AMBH2D70283A
Ambeed, Inc.
4-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.11
MDL number:
Iupac Name
4-cyano-2,6-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H3F2NO2/c9-5-1-4(3-11)2-6(10)7(5)8(12)13/h1-2H,(H,12,13)
InChI key
QJDLXGDIYHMIDN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/181073-82-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)