주요 문서
AMBH2D7027D2
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.01
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O2/c1-8-4(5(9)10)3(6)2-7-8/h2H,1H3,(H,9,10)
InChI key
YXIJCAVZGBGUKM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84547-84-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)