주요 문서
AMBH2D7027CE
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2,2'-bipyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.63
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C10H7ClN2/c11-8-4-6-13-10(7-8)9-3-1-2-5-12-9/h1-7H
InChI key
IXEGJZGCPOORDR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14162-94-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)