주요 문서
AMBH2D7027C5
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-chloro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.64
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO3/c1-3-14-9(13)6-5-11(2)8(12)4-7(6)10/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
WGSWOEOJYNQPRP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/821791-58-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)