주요 문서
AMBH2D7027A9
Ambeed, Inc.
4-Bromoquinoline-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.07
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6BrNO2/c11-7-5-9(10(13)14)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,13,14)
InChI key
DLAHQKXVDUYPHR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/209003-46-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)