주요 문서
AMBH2D702788
Ambeed, Inc.
4-Bromobenzo[b]thiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.1
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-1-benzothiophene
Inchi Code
1S/C8H5BrS/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5H
InChI key
QPBSEYFVZDMBFW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5118-13-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5118-13-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)