주요 문서
AMBH2D702783
Ambeed, Inc.
4-Bromo-7-methylindole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.07
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-7-methyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c1-6-2-3-8(10)7-4-5-11-9(6)7/h2-5,11H,1H3
InChI key
FEMJIOSKNKIMBM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/936092-87-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)