주요 문서
AMBH2D70272B
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1,3-benzodioxole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.02
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-1,3-benzodioxole
Inchi Code
1S/C7H5BrO2/c8-5-2-1-3-6-7(5)10-4-9-6/h1-3H,4H2
InChI key
VZPMQHSDFWAZHP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6698-13-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6698-13-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)