주요 문서
AMBH2D702719
Ambeed, Inc.
5-Amino-1-methylpyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
97.12
MDL number:
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C4H7N3/c1-7-4(5)2-3-6-7/h2-3H,5H2,1H3
InChI key
JESRNIJXVIFVOV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1192-21-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)