주요 문서
AMBH2D7026EB
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
114.08
MDL number:
Iupac Name
5-fluoro-4(3H)-pyrimidinone
Inchi Code
1S/C4H3FN2O/c5-3-1-6-2-7-4(3)8/h1-2H,(H,6,7,8)
InChI key
NBAHQCCWEKHGTD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/671-35-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)