주요 문서
AMBH2D7026D8
Ambeed, Inc.
4-Amino-N'-hydroxy-1,2,5-oxadiazole-3-carboximidamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.1
MDL number:
Iupac Name
4-amino-N'-hydroxy-1,2,5-oxadiazole-3-carboximidamide
Inchi Code
1S/C3H5N5O2/c4-2(6-9)1-3(5)8-10-7-1/h2H,4H2,(H2,5,8)
InChI key
FDICEFXKSMHRHD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13490-32-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)