주요 문서
AMBH2D7026D1
Ambeed, Inc.
1-(4-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.61
MDL number:
Iupac Name
1-[4-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H7ClF3NO/c1-4(15)5-2-6(9(11,12)13)8(14)7(10)3-5/h2-3H,14H2,1H3
InChI key
GVPVKKWXJXESIC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/97760-76-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)