주요 문서
AMBH2D7026C9
Ambeed, Inc.
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.21
MDL number:
Iupac Name
4-amino-2-(methylsulfanyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H7N3OS/c1-11-6-8-2-4(3-10)5(7)9-6/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9)
InChI key
FGONQMFYFJRAIG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/770-31-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)