주요 문서
AMBH2D702686
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-((methylamino)methyl)piperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.33
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-[(methylamino)methyl]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-7-5-10(6-8-14)9-13-4/h10,13H,5-9H2,1-4H3
InChI key
FXEYGOYVUJFORB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/138022-02-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)