주요 문서
AMBH2D702602
Ambeed, Inc.
4-(tert-Butyl)-2-ethoxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.28
MDL number:
Iupac Name
4-tert-butyl-2-ethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C13H18O3/c1-5-16-11-8-9(13(2,3)4)6-7-10(11)12(14)15/h6-8H,5H2,1-4H3,(H,14,15)
InChI key
UZRSFWUQUGFVBS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/796875-53-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)