Iupac Name
methyl 3-anilinopropanoate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-13-10(12)7-8-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,11H,7-8H2,1H3
InChI key
TWAMXXLZDQNMCF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to brown liquid or semi-solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21911-84-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.